Tisk…
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
397740010 397740050
ACRO397740010EA 703 CZK
ACRO397740010 ACRO397740050
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Vzorec: C₃H₄F₃I
Bod varu: 89…91 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,911 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038531
CAS číslo: 460-37-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %