Ethanol absolute, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl alcohol
397691000
397690010
397690025
397691000.EA
2130
CZK
397691000.
397690010.
397690025.
Ethanol absolute, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Ethanol
Vzorec:
C₂H₅OH MW: 46.07 Bod varu: 78 °C (760 mmHg) Bod tání: –114 °C Hustota: 0.79 g/cm³ Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS číslo: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II Merck Index: 12,03806 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | clear colorless liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.5% |
Water | ≤0.005% |
Residue after evaporation | ≤0.001% |