Tisk…
Cyklopentan, extra dry 95+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pentamethylene
397680010 397681000
397680010.EA 4200 CZK
397680010. 397681000.
Cyklopentan, extra dry 95+%, AcroSeal®
Cyklopentan
Vzorec: C₅H₁₀
Bod varu: 50 °C (760 mmHg)
Bod tání: –94 °C
Hustota: 0,75 g/cm³
Bod vzplanutí: –7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001356
CAS číslo: 287-92-3
UN: 1146
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥95.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %