Tisk…
Dimethylsulfoxid 99.8+% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
397600010 397600025
ACRO397600010EA 4420 CZK
ACRO397600010 ACRO397600025
Dimethylsulfoxid 99.8+% for HPLC
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Bod varu: 189 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002089
CAS číslo: 67-68-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.80 %
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %