Tisk…
5-Fluorosalicylaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
397570010 397570050
ACRO397570010EA 3940 CZK
ACRO397570010 ACRO397570050
5-Fluorosalicylaldehyde 97%
5-Fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140.11
Bod tání: 82…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01090997
CAS číslo: 347-54-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure