Tisk…
Cyclopentyl isocyanate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397370010 397370050
ACRO397370010EA 1720 CZK
ACRO397370010 ACRO397370050
Cyclopentyl isocyanate 97%
Cyclopentyl isocyanate
Vzorec: C₆H₉NO
Bod varu: 147 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,986 g/cm³
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093695
CAS číslo: 4747-71-1
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %