Tisk…
4-Picolyl bromide hydrobromide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397330050 397330250
ACRO397330050EA 2170 CZK
ACRO397330050 ACRO397330250
4-Picolyl bromide hydrobromide 97%
4-Picolyl bromide hydrobromide
Vzorec: C₆H₇Br₂N
Bod tání: 189…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863545
CAS číslo: 73870-24-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 192 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %