2-Methylnicotinic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
397320010
397320050
397320250
ACRO397320010EA
2800
CZK
ACRO397320010
ACRO397320050
ACRO397320250
2-Methylnicotinic acid 98+%
2-Methylnicotinic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₂ MW: 137,14 g/mol Bod tání: 225…228 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013449 CAS číslo: 3222-56-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...