Tisk…
Cyclopentyl methyl ether (CPME), extra dry 99.5% stabilizovaný, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
397250010 397251000
397250010.EA 7650 CZK
397250010. 397251000.
Cyclopentyl methyl ether (CPME), extra dry 99.5% stabilizovaný, AcroSeal®
Cyclopentyl methyl ether (CPME)
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 106 °C (760 mmHg)
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276401
CAS číslo: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm