Tisk…
methylcyklohexan, extra dry 98+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
397240010 397241000
397240010.EA 9230 CZK
397240010. 397241000.
methylcyklohexan, extra dry 98+%, AcroSeal®
methylcyklohexan
Vzorec: C₆H₁₁CH₃
MW: 98,19 g/mol
Bod varu: 101 °C (760 mmHg)
Bod tání: –126,3 °C
Hustota: 0,77 g/cm³
Bod vzplanutí: –3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001497
CAS číslo: 108-87-2
UN: 2296
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %