Tisk…
2-methylbutan, dry_extra 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: iso-Pentane
397220010 397221000
397220010.EA 7250 CZK
397220010. 397221000.
2-methylbutan, dry_extra 99+%, AcroSeal®
2-methylbutan
Vzorec: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72.15
Bod varu: 30 °C (760 mmHg)
Bod tání: –160 °C
Hustota: 0.62 g/cm³
Bod vzplanutí: –51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009338
CAS číslo: 78-78-4
UN: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %