Bis(2-metoxyetyl)ether, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
397210010
397211000
397210010.EA
12980
CZK
397210010.
397211000.
Bis(2-metoxyetyl)ether, extra dry 99+%, AcroSeal®
Bis(2-metoxyetyl)ether
Vzorec:
C₆H₁₄O₃ Bod varu: 162 °C (760 mmHg) Bod tání: –64 °C Hustota: 0,937 g/cm³ Bod vzplanutí: 51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008503 CAS číslo: 111-96-6 UN: 3271 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |