Tisk…
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Pyrazinecarboxylic anhydride
397130050 397130250
ACRO397130050EA 3560 CZK
ACRO397130050 ACRO397130250
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₆H₂N₂O₃
MW: 150,09 g/mol
Bod tání: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179418
CAS číslo: 4744-50-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥96 %