Octan draselný 99+% Molecular_Biology
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Acetic acid potassium salt
397120010
397121000
397122500
ACRO397120010EA
6030
CZK
ACRO397120010
ACRO397121000
ACRO397122500
Octan draselný 99+% Molecular_Biology
Octan draselný
Vzorec:
CH₃COOK MW: 98.14 Bod tání: 292 °C Bod vzplanutí: >250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS číslo: 127-08-2 Merck Index: 13,07687 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dry substance) |
Dnase,Rnase,Protease activity | None detected |
Heavy metals (as Pb) | ≤4 ppm |