Tisk…
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
397110010 397110050
ACRO397110010EA 2790 CZK
ACRO397110010 ACRO397110050
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
Bod tání: 242…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082203
CAS číslo: 1072-84-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %