Tisk…
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
396990010 396990050 396990250
ACRO396990010EA 1050 CZK
ACRO396990010 ACRO396990050 ACRO396990250
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀N₂O·2HCl
MW: 211,09 g/mol
Bod tání: 206…209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052003
CAS číslo: 59548-39-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Violet Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %