Tisk…
1,2-Dichlorbenzen, extra dry 98+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
396960010 396961000
396960010.EA 6400 CZK
396960010. 396961000.
1,2-Dichlorbenzen, extra dry 98+%, AcroSeal®
1,2-Dichlorbenzen
Vzorec: C₆H₄Cl₂
Bod varu: 179…180 °C (760 mmHg)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,3 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000535
CAS číslo: 95-50-1
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %