Tisk…
Petrolether, 40…60 °C, dry_extra_50ppm, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
396920010 396921000
396920010.EA 5450 CZK
396920010. 396921000.
Petrolether, 40…60 °C, dry_extra_50ppm, AcroSeal®
Ropný líh
Bod varu: 40…65 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.65 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered