Tisk…
Dibutylether, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Di-n-butyl ether
396910010 396910025 396911000
396910010.EA 6810 CZK
396910010. 396910025. 396911000.
Dibutylether, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dibutylether
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 141 °C (760 mmHg)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,768 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009461
CAS číslo: 142-96-1
UN: 1149
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %