Tisk…
n-Oktan, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
396900010 396901000
396900010.EA 17430 CZK
396900010. 396901000.
n-Oktan, extra dry 99+%, AcroSeal®
n-Oktan
Vzorec: H₃C(CH₂)₆CH₃
MW: 114.23
Bod varu: 125…127 °C (760 mmHg)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0.708 g/cm³
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009556
CAS číslo: 111-65-9
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %