Tisk…
2-Metoxyethanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethylene glycol monomethyl ether
396890010 396891000
396890010.EA 6550 CZK
396890010. 396891000.
2-Metoxyethanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
MW: 76.1
Bod varu: 124 °C (760 mmHg)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0.96 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002867
CAS číslo: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.003 %