Tisk…
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
396820010 396820050 396820250
ACRO396820010EA 1580 CZK
ACRO396820010 ACRO396820050 ACRO396820250
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Bod varu: 250…260 °C (760 mmHg)
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075602
CAS číslo: 2075-45-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 99 °C
HPLC ≥97.5 %