Tisk…
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
396780010 396780050 396780250
ACRO396780010EA 927 CZK
ACRO396780010 ACRO396780050 ACRO396780250
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 201.65 g/mol
Bod tání: 234.5…237 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00182671
CAS číslo: 6232-11-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %