Tisk…
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 20000-30000 88%, hydrolysed
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
396760010 396760025 396760250 396765000
ACRO396760010EA 10700 CZK
ACRO396760010 ACRO396760025 ACRO396760250 ACRO396765000
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 20000-30000 88%, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Vzorec: [-CH₂CH(OH)-]n
Bod tání: 160…240 °C
Hustota: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081922
CAS číslo: 9002-89-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 3.5 to 4.5 cP (4 % in water at 20°C) (Brookfield)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 %
Ash ≤0.9 % (Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5.0 % (105°C, 3 h)