Tisk…
Imidazol ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
396740025 396741000 396745000
ACRO396740025EA 26950 CZK
ACRO396740025 ACRO396741000 ACRO396745000
Imidazol ACS
Imidazole
Vzorec: C₃H₄N₂
Bod varu: 255…256 °C (760 mmHg)
Bod tání: 86…90 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005183
CAS číslo: 288-32-4
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99 %
Iron (Fe) ≤0.001 %