Tisk…
Methylamin 33% (w/w) in ethanol absolute, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
396738000 396731000
ACRO396738000EA 4670 CZK
ACRO396738000 396731000.
Methylamin 33% (w/w) in ethanol absolute, AcroSeal®
Methylamin
Vzorec: CH₅N
Hustota: 0,756 g/cm³
Bod vzplanutí: –23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008104
CAS číslo: 74-89-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %