Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
396720050
396720250
ACRO396720050EA
6180
CZK
ACRO396720050
ACRO396720250
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl
Vzorec:
C₁₂H₂₅NaO₃S Bod tání: >300 °C Hustota: 1,218 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007527 CAS číslo: 2386-53-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
UV | at 230 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.18 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |