Tisk…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry 99+% stabilizovaný, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
396620010 396620025 396621000
396620010.EA 8020 CZK
396620010. 396620025. 396621000.
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry 99+% stabilizovaný, AcroSeal®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 78…80 °C (760 mmHg)
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005367
CAS číslo: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm (BHT)
Peroxides ≤50 ppm