Tisk…
3-Picolyl bromide hydrobromide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
397140010 397140050
ACRO397140010EA 1730 CZK
ACRO397140010 ACRO397140050
3-Picolyl bromide hydrobromide 97%
3-Picolyl bromide hydrobromide
Vzorec: C₆H₇Br₂N
MW: 252,94 g/mol
Bod tání: 150…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321314
CAS číslo: 4916-55-6
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %