Tisk…
2,6-Dichloronicotinic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
396610010 396610050 396610250
ACRO396610010EA 1110 CZK
ACRO396610010 ACRO396610050 ACRO396610250
2,6-Dichloronicotinic acid 98+%
2,6-Dichloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
Bod tání: 147…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075583
CAS číslo: 38496-18-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %