Tisk…
tert-Butyllithium 1.9 M in pentane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: t-Butyllithium
396541000 396548000
396541000.EA 2520 CZK
396541000. 396548000.
tert-Butyllithium 1.9 M in pentane, AcroSeal®
tert-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Bod varu: 36…38 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.69 g/cm³
Bod vzplanutí: –56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008795
CAS číslo: 594-19-4
UN: 3394
ADR: 4.2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.80 to 2.02 M