Tisk…
Chlorid amonný ≥99.0%, extra pure, with anti-caking agent
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ammonium muriate, Salmiac
396400010 396400050
ACRO396400010EA 1590 CZK
ACRO396400010 ACRO396400050
Chlorid amonný ≥99.0%, extra pure, with anti-caking agent
Chlorid amonný
Vzorec: NH₄Cl
MW: 53.49
Bod tání: 340 °C (subl.)
Hustota: 1.52 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011420
CAS číslo: 12125-02-9
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric 99.0 to 101.0 %
Water ≤0.5 % (K.F.)
Anticaking agent ≤0.7 % (Tricalcium phosphate)
Iron (Fe) ≤5 ppm