Tisk…
N,N-Dimethylacetamid, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
396350010 396350025 396351000
396350010.EA 8020 CZK
396350010. 396350025. 396351000.
N,N-Dimethylacetamid, extra dry 99.5%, AcroSeal®
N,N-Dimethylacetamid
Vzorec: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12
Bod varu: 164…166 °C (760 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0.937 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008686
CAS číslo: 127-19-5
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.005 %