Tisk…
Sodium tetrachloroaurate hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
396270010 396270050
ACRO396270010EA 6260 CZK
ACRO396270010 ACRO396270050
Sodium tetrachloroaurate hydrate 98%
Sodium tetrachloroaurate hydrate
Vzorec: AuCl₄Na·H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149161
CAS číslo: 29156-65-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange to golden Powder or crystals or granules
Assay 48.3 to 50.3 % (Au)