Tisk…
Nikl activated 50% slurry in water catalyst (Raney®-type)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
395921000 395925000
395921000.EA 2530 CZK
395921000. 395925000.
Nikl activated 50% slurry in water catalyst (Raney®-type)
Nikl
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
UN: 1378
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,06582
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey to black Slurry in water
pH 8.5 to 12.0 (of supernatant)
Aluminium (Al) ≤8 %
Nickel (Ni) ≥92 %