Tisk…
Uhlík aktivní, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
395710010 395712500
ACRO395710010EA 5670 CZK
ACRO395710010 ACRO395712500
Uhlík aktivní, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
Uhlík aktivní
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3652 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
Merck Index: 13,01818
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Granular solid
Water ≤2 % (As packed)
Particle size ≤4 % (< 40 mesh)
Molasses number ≥230
Abrasion number ≥75
Iodine number ≥1000 mg/g