Tisk…
Titanium(III) chloride solution 20% (w/v) in hydrochloric acid 2M
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Titanium trichloride
395622500 395620010 395620250
ACRO395622500EA 3590 CZK
ACRO395622500 ACRO395620010 ACRO395620250
Titanium(III) chloride solution 20% (w/v) in hydrochloric acid 2M
Titanium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ti
MW: 154.24
Bod varu: 960
Bod tání: 440
Hustota: 1.32
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011266
CAS číslo: 7705-07-9
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark purple Solution
Titration Complexometric 18 to 23 %
Titration with NaOH 1.8 to 2.2 N HCl