4-Biphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
394420010
394420050
394420250
ACRO394420010EA
1260
CZK
ACRO394420010
ACRO394420050
ACRO394420250
4-Biphenylboronic acid 97%
4-Biphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₁BO₂ MW: 198,03 g/mol Bod tání: 241…245 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00093311 CAS číslo: 5122-94-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |