Tisk…
2-Phenylthiazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
394370010 394370050
ACRO394370010EA 1870 CZK
ACRO394370010 ACRO394370050
2-Phenylthiazole 98%
2-Phenylthiazole
Vzorec: C₉H₇NS
MW: 161,2200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272327
CAS číslo: 1826-11-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %