Tisk…

4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA

394340010 394340100
ACRO394340010EA 1970 CZK
ACRO394340010 ACRO394340100
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 182…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017598
CAS číslo: 3006-96-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR