Tisk…
(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
394040010 394040050 394040250
ACRO394040010EA 721 CZK
ACRO394040010 ACRO394040050 ACRO394040250
(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
(2-Iodophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄I)CH₂COOH
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046546
CAS číslo: 18698-96-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
HPLC ≥97.0 %