Tisk…
5-Bromopicolinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
393990010 393990050 393990250
ACRO393990010EA 864 CZK
ACRO393990010 ACRO393990050 ACRO393990250
5-Bromopicolinic acid 97%
5-Bromopicolinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Bod tání: 177…178 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00234149
CAS číslo: 30766-11-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %