Tisk…
Polyfosforečnan sodný analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
393960250 393961000 393965000
ACRO393960250EA 787 CZK
ACRO393960250 ACRO393961000 ACRO393965000
Polyfosforečnan sodný analysis_for
Polyfosforečnan sodný
Vzorec: Na₅O₁₀P₃
MW: 367.86
Bod tání: 622 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003514
CAS číslo: 7758-29-4
Merck Index: 12,08846
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
pH 9.0 to 10.0 (1% solution)
Titration ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm