Tisk…
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
393850010 393850050
ACRO393850010EA 2100 CZK
ACRO393850010 ACRO393850050
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Bod tání: 148…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684315
CAS číslo: 208399-66-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %