Tisk…
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
393830050 393830250
ACRO393830050EA 2970 CZK
ACRO393830050 ACRO393830250
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Bod tání: 137…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179453
CAS číslo: 380430-53-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure