Tisk…

2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

393810010 393810050
ACRO393810010EA 1760 CZK
ACRO393810010 ACRO393810050
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₃
Bod tání: 121…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320763
CAS číslo: 175676-65-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR