Tisk…
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromobenzyl methyl ether
393400250 393400010 393400050
ACRO393400250EA 8420 CZK
ACRO393400250 ACRO393400010 ACRO393400050
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201,0605 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03790887
CAS číslo: 52711-30-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %