Tisk…
DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: H-DL-Ala-OMe.HCl, H-DL-Ala-OMe·HCl
393310010 393310050 393310250 393311000
ACRO393310010EA 784 CZK
ACRO393310010 ACRO393310050 ACRO393310250 ACRO393311000
DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₄H₉NO₂
Bod tání: 157…158 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00035523
CAS číslo: 13515-97-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %