Bismuth(III) hydroxide
Dodavatel: Thermo Scientific
393290500
393292500
ACRO393290500EA
1280
CZK
ACRO393290500
ACRO393292500
Bismuth(III) hydroxide
Bismuth(III) hydroxide
Vzorec:
H₃BiO₃ MW: 260 g/mol Bod tání: 415 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00046188 CAS číslo: 10361-43-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream Powder |
Loss on drying | ≤1.0 % |
Identification | Positive |
Bismuth (Bi) | ≥80.0 % (on dry basis) |