Tisk…
1,3-Dimethylbarbituric acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
393280250 393281000 393285000
ACRO393280250EA 1330 CZK
ACRO393280250 ACRO393281000 ACRO393285000
1,3-Dimethylbarbituric acid 98%
1,3-Dimethylbarbituric acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₃
Bod tání: 122…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006675
CAS číslo: 769-42-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥97.5 %